293261
4-metil-2-pentanona
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Isobutilmetilcetona, Isopropilacetona, MIBK, Metilisobutilcetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
15.7 mmHg
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
840 °F
Lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
resíduo de evaporação
<0.001%
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
117-118 °C
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 335 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.50
λ: 360 nm Amax: 0.15
λ: 380 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Featured as a solvent in the extraction of cellulose-derived levulinic acid from municipal wastewater treatment plant (WWTP) sludge prior to HPLC analysis.
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?