P8765
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate
~99%
Sinônimo(s):
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, APDC, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, PDC, PDTC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
~99%
Formulário
(powderor powder with lumps)
pf
153-155 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
chave InChI
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846) , RELA(5970)
Descrição geral
Aplicação
- to inhibit nuclear factor κB (NF-κB) mobilization and TNF (tumor necrosis factor) production in human monocytes
- to reduce neutrophil activity in rats
- to prevent Ca2+ influx in adriamycin (ADR)-treated podocytes
to abrogate the microRNA-146a promoter luciferase reporter activity in human brain cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?