09935
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate
purum p.a., ≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, APDC, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, PDC, PDTC
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (NT)
Formulário
(powder or powder with lumps)
pf
153-155 °C (lit.)
traços de cátion
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
chave InChI
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... RELA(5970)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)