Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
1.06146
Supelco
Isobutilmetilcetona
for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
4-metil-2-pentanona, Isobutilmetilcetona, Isopropilacetona, MIBK, Metilisobutilcetona
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
605399
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-550-1
NACRES:
NA.05
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3.5 (vs air)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
840 °F
potência
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.001 meq/g Alkalinity
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤0.0010%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
117-118 °C
pf
−80 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 14 °C
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Determinação de cádmio em amostras biológicas por espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado após extração com 1,5-bis(di-2-piridilmetileno) tiocarbonohidrazida.: Este estudo utiliza metilisobutilcetona (IBMK) como solvente no processo de extração para determinar o cádmio em amostras biológicas. A pesquisa destaca a eficácia do IBMK no aumento da sensibilidade e da precisão da espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP-AES), crucial para a análise de traços de metais em várias amostras biológicas e ambientais (Espinosa Almendro et al., 1992).
  • Determinação colorimétrica de hipnóticos acetilênicos pela formação de acetilídeos de prata.: Esta pesquisa demonstra um método colorimétrico para determinar hipnóticos acetilênicos usando metilisobutilcetona (IBMK) como solvente. O IBMK é fundamental na formação de acetilídeos de prata, facilitando a detecção e quantificação desses compostos em formulações farmacêuticas. O estudo ressalta a versatilidade do IBMK em aplicações de química analítica, particularmente na indústria farmacêutica (Rizk et al., 1980).
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,0%
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Ácido titulável: ≤ 0,002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,001 meq/g
Densidade (d 20 °C/20 °C): 0,799-0,805
Ponto de ebulição: 114-117 °C
Faixa de destilação: ≤ 4 °C
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,0010%
Água: ≤ 0,1%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7