1.01131
Ammonium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 503
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
67 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.0-101.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
1576 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
106 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1