Documentos Principais
1.01136
SAFC
Carbonato de amônio
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Carbonato de amônio
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número E:
E503
Número do índice EC:
233-786-0
Agency
NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
69 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
potência
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidade
320 g/L
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
chave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas críticas de alta qualidade, solventes e reagentes, além da documentação e conhecimento especializado para atender aos requisitos regulatórios mais rigorosos. Além de nosso catálogo abrangente, também oferecemos serviços de fabricação personalizados para atender às suas necessidades exatas. Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O carbonato de amônio é usado principalmente como regulador ácido. O carbonato de amônio Emprove® Essential é adequado para aplicações farmacêuticas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1