Documentos Principais
1.01116
Supelco
Acetato de amônio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Acetato de amônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
77.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
211-162-9
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Substances reducing potassium permanganate (as formic acid)
≤2% Water
resíduo de ignição
≤0.01% (as sulfate)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
114 °C
densidade
1.17 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
410 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Acetato de amônio na preparação do tampão: Um estudo destacou o uso de acetato de amônio em soluções tampão para aplicações de biologia molecular, enfatizando seu papel na manutenção da estabilidade e compatibilidade do pH com vários processos bioquímicos (Ahamed et al., 2024).
  • Acetato de amônio de alta pureza para espectrometria de massa: Outra pesquisa empregou acetato de amônio de alta pureza no desenvolvimento de um método robusto de espectrometria de massa para a análise de amostras biológicas complexas, demonstrando sua efetividade na melhoria da sensibilidade e da precisão da detecção (Mozayad et al., 2024).
  • Aplicações de ciência de materiais: No campo da ciência de materiais, o acetato de amônio tem sido usado como precursor para a síntese de novos materiais com possíveis aplicações em armazenamento de energia e eletrônica, demonstrando sua versatilidade e importância funcional (Hansen et al., 2024).
  • Síntese farmacêutica: Destacando seu papel nas formulações farmacêuticas, um estudo discutiu o uso do acetato de amônio como catalisador nos processos de síntese de medicamentos, contribuindo para métodos de produção mais eficientes e mais limpos (Zhao et al., 2024).
  • Reagente de testes ambientais: O acetato de amônio também é fundamental na ciência ambiental, particularmente na análise de amostras de solo e água para avaliação da poluição, onde atua como um agente eficaz de emparelhamento iônico para medir vários poluentes (Kopeć et al., 2024).
Ligação
Substitui: AX1220; AX1220-1; AX1220-3; AX1220-5; AX1220-20
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 98,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Valor de ph (5%; água, 25 °C): 6,7-7,3
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,001 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0002%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,0002%
Substâncias redutoras de permanganato de potássio (como ácido fórmico): ≤ 0,005%
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 0,01 %
Água: ≤ 2,0%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6