Documentos Principais
AX1222
Supelco
Ammonium Acetate
HPLC, Meets ACS Specifications
Sinônimo(s):
Ammonium Acetate, buffers
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
77.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
211-162-9
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
114 °C
solubilidade
1480 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Absorção UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
HPLC, Meets ACS Specifications
Nota de análise
Assay98.0% minChloride (Cl)5ppm maxFormWhite crystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.02AU maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.01AU maxUV Absorbance (1 M, water, 350 nm)0.01AU maxpH of a 5% solution at 25°C6.7-7.3
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7