32301
Ammonium acetate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<0.001 hPa
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% KMnO4 red. matter (as O)
≤2% water (Karl Fischer)
≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤2 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤2 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤2 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?