13423
Cloreto de sódio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
powder or crystals
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
acidity or alkalinity, in accordance
hexacyanoferrate(II), in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.0001% hexacyanoferrate (II)
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.01% Mg and alkaline earth metals (as Ca)
perda
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
7
pf
801 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
complies for identity
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?