linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.01%
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to prepare ammonium acetate buffer
- in the preparation of mobile phase for LC/MS analysis
- as a supplement in establishing follicle culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?