Key Documents
440485
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d7
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3CO2ND4
Número CAS:
Peso molecular:
84.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
técnica(s)
NMR: suitable
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetic acid-d4 ≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
416886
Acetic acid-d4
Ammonium acetate for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33004
Ammonium acetate