Documentos Principais
749443
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CD2)3CH(COOH)(NH2) •HCl
Número CAS:
Peso molecular:
174.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
pf
245 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2;
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-IYAGNYDCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Caitlyn Makins et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(8), 1077-1084 (2017-05-22)
Ornithine 4,5-aminomutase (OAM) from Clostridium sticklandii is an adenosylcobalamin (AdoCbl) and pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzyme that catalyzes a 1,2-amino shift, interconverting d-ornithine and 2S, 4R-diaminopentanoate. The reaction occurs via a radical-based mechanism whereby a PLP-bound substrate radical undergoes intramolecular isomerization