Documentos Principais
615889
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
L-Phenylalanine-β,β-d2
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
167.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](N)(C(O)=O)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6D2
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-RAEURDQOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Candice Z Ulmer et al.
Analytica chimica acta, 1037, 351-357 (2018-10-08)
In order to profile the lipidome for untargeted lipidomics applications, analysis by ultra-high performance liquid chromatography - high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS) typically requires the extraction of lipid content from sample matrices using matrix-specific conditions. The Folch, Bligh-Dyer, and Matyash