Key Documents
615536
Sigma-Aldrich
Choline-d13 bromide-(N,N,N-trimethyl-d9,1,1,2,2-d4)
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
HOCD2CD2N(CD3)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
197.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
alteração de massa
M+13
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2;
chave InChI
JJCWKVUUIFLXNZ-TYBPHYHNSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3