486027
L-Valine-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-α-Aminoisovaleric acid-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, Deuterated L-valine, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-2,3,4,4,4,5,5,5-d8
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,2D3,3D,4D
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-AYWPRJOCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?