Documentos Principais
451762
Sigma-Aldrich
Adipic acid-d10
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated adipic acid, Hexanedioic acid-d10
About This Item
Fórmula linear:
DO2C(CD2)4CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
156.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
265 °C/100 mmHg (lit.)
pf
151-154 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-YQMDOBQVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)