Key Documents
900335
Sigma-Aldrich
Adipic-13C6 acid
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Hexanedioic-13C6 acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H10O4
Peso molecular:
152.10
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
forma
crystals
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.