398055
Ácido succínico
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
resíduo de ignição
≤0.02%
p.e.
235 °C (lit.)
pf
184-186 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 83 g/L at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a leaching agent in extracting lithium (Li), cobalt from used Li-ion batteries and magnesium from magnesite ore.
- Synthesis of new elastic polyesters.
- As a cocrystallising agent in the synthesis of cocrystals with organic molecules.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?