S9512
Ácido succínico
BioReagent, BioRenewable, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% ( with NaOH, titration)
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
p.e.
235 °C (lit.)
pf
184-186 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
densidade
1.564 g/cm3 at 15 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?