Merck
1.00681
SAFC
Ácido succínico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE, ACS
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein:
1754069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-740-4
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
ChP
JPE
NF
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.0-100.5% (HPLC)
forma
crystalline
solid
temperatura de autoignição
470 °C
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pb
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
pf
184-186 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 206 °C
solubilidade
58 g/L
densidade
1.56 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido succínico é um ingrediente comumente usado em aplicações farmacêuticas. Nessas aplicações, ele foi usado principalmente para formas farmacêuticas orais sólidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8