Documentos Principais
W471920
Sigma-Aldrich
Ácido succínico
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
Número FEMA:
4719
Beilstein:
1754069
Número CE:
Conselho da Europa nº:
24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.024
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 184.1091
Ensaio
≥99%
p.e.
235 °C (lit.)
pf
184-186 °C (lit.)
solubilidade
soluble 83 g/L at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ácido succínico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE, ACS
SAFC
1.00681
Ácido succínico
Ácido succínico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001988
Ácido succínico
Fumaric acid FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248800
Fumaric acid
Ácido succínico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1418
Ácido succínico
DL-Malic acid meets analytical specification of FCC, E296, 99-100.5% (alkalimetric)
Sigma-Aldrich
27606
DL-Malic acid