27606
DL-Malic acid
meets analytical specification of FCC, E296, 99-100.5% (alkalimetric)
Sinônimo(s):
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99-100.5% (alkalimetric)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D −0.10 to +0.10°
temperatura de autoignição
644 °F
qualidade
meets analytical specification of FCC, E296
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.05% maleic acid
≤0.1% water insoluble matter
≤1% fumaric acid
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
pf
129-133 °C
131-133 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble 17.75 g/ 100 gm at 20 °C
diethyl ether: soluble 0.84 g/100 gm at 20 °C
dioxane: soluble 22.70 g/100 gm at 20 °C
ethanol: soluble 45.53 g/100 gm at 20 °C
methanol: soluble 82.70 g/100 g at 20 °C
water: soluble 55.8 g/100 gm at 20 °C
benzene: insoluble
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
adequação
complies for identity (IR)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
397.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
203 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?