112577
L-(−)-Malic acid
97%, optical purity ee: 99% (GLC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
101-103 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?