94916
DL-Malic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
644 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
95.0-105.0 wt. % (NaOH 0.1M, Titration)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
131-133 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 646.6 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
397.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
203 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard