Documentos Principais
1.00382
Millipore
DL-Malic acid
for biochemistry
Sinônimo(s):
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O5
Número CAS:
Peso molecular:
134.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
230-022-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
349 °C
potência
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
128-132 °C
temperatura de transição
flash point 203 °C
densidade
1.60 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 128 - 132 °C
Optical rotation (20 %; water): -0.1 - 0.1 °
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Related substances (HPLC) (Impurity A (fumaric acid)): ≤ 1.0 %
Related substances (HPLC) (Impurity B (maleic acid)): ≤ 0.05 %
Related substances (HPLC) (any other impurity): ≤ 0.1 %
Related substances (HPLC) (Sum of all other impurities): ≤ 0.5 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
397.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
203 °C