Documentos Principais
8.14737
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O5
Número CAS:
Peso molecular:
134.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
230-022-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
349 °C
potência
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
128-132 °C
temperatura de transição
flash point 203 °C
solubilidade
558 g/L
densidade
1.60 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Study on the inhibitory effect of DL‐malic acid on the phase structure and combustion characteristics of coal: This study examines the potential of DL-malic acid as an antioxidant inhibitor in the prevention of coal fires (Sun et al., 2024).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
397.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
203 °C