M1000
L-(−)-Malic acid
≥95% (titration)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (titration)
Formulário
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
pf
101-103 °C ((lit.))
101-103 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
densidade
1,595 g/cm3 at 68 °F
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- diethyl (S)-malate
- ethyl (R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
- ethyl (S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
- D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
- furo[3,2-i]indolizines
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.
Protocolos
Enzymatic Assay of Fumarase