02300
D-(+)-Malic acid
unnatural form, ≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-Hydroxybutanedioic acid
Ensaio
≥97.0% (T)
atividade óptica
[α]20/D +28.0±2°, c = 5.5% in pyridine
qualidade
unnatural form
pf
98-102 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a starting material for the enantioselective total synthesis of (−)-erinapyrone B.
- As a chiral organocatalyst in the synthesis of α-aminophosphonates from various aldehydes, aniline, and diethyl phosphite.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?