M6413
L-(−)-Malic acid
BioXtra, ≥95%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
Impurezas
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
cinzas
<0.1%
pf
101-103 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1