A5285
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate
bacterial, ≥95%, powder
Sinônimo(s):
Adenosine 5′-Diphosphate Potassium Salt, ADP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
chave InChI
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320) , P2RY1(5028)
Aplicação
- in titration to determine complex I-supported respiration in permeabilized muscle fibers
- in titrations to determine ADP-stimulated respiratory kinetics
- in the preparation of ADP solution for measuring mitochondrial respiration
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)