01897
Adenosine 5′-diphosphate disodium salt
≥90%
Sinônimo(s):
ADPdisodium salt, Disodium 5′-ADP, Disodium adenosine 5′-diphosphate, 5′-ADP-Na2
Ensaio
≥90%
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
Impurezas
≤10% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
chave InChI
ORKSTPSQHZNDSC-IDIVVRGQSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3