Key Documents
A7699
Sigma-Aldrich
Adenosina 5′-trifosfato
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
Sinônimo(s):
ATP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
551.14 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
eCl@ss:
32160414
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
Impurezas
≤0.1% inorganic P
≤3% solvent content
pKa 
(1) 4.0, (2) 6.5
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
λmax
259 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
chave InChI
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Aplicação
Adenosina 5γ trifosfato (ATP) é um componente central do armazenamento de energia e do metabolismo in vivo. O ATP é usado em muitos processos celulares, como respiração, reações biossintéticas, mobilidade e divisão celular. O ATP é substrato de muitas quinases envolvidas na sinalização celular e de adenilato ciclases que produzem o segundo mensageiro cAMP. O ATP fornece energia metabólica para impulsionar as bombas metabólicas. O ATP age como coenzima em uma ampla variedade de reações enzimáticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agonista purinérgico P2; aumenta a atividade dos canais de K+ ativados por Ca2+; substrato de sistemas enzimáticos dependentes de ATP
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
N Liu et al.
Journal of animal science, 86(12), 3432-3439 (2008-08-19)
The effect of dietary phytate and phytase on carbohydrase activity and hexose transport was investigated in broiler chickens. Diets containing phytate P (2.2 or 4.4 g/kg) with different phytase dose rates (0, 500, or 1,000 phytase units/kg) were fed to
Stefan P Mortensen et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 7), 1847-1857 (2011-02-09)
Intraluminal ATP could play an important role in the local regulation of skeletal muscle blood flow, but the stimuli that cause ATP release and the levels of plasma ATP in vessels supplying and draining human skeletal muscle remain unclear. To
Mark W Gorman et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 299(6), H1981-H1989 (2010-09-21)
The adenine nucleotide hypothesis postulates that the ATP released from red blood cells is broken down to ADP and AMP in coronary capillaries and that ATP, ADP, and AMP act on purinergic receptors on the surface of capillary endothelial cells.
Alexander Puzenko et al.
The Journal of chemical physics, 137(19), 194502-194502 (2012-11-28)
In this, the third part of our series on the dielectric spectrum symmetrical broadening of water, we consider the nucleotide aqueous solutions. Where in Parts I [E. Levy et al., J. Chem. Phys. 136, 114502 (2012)] and II [E. Levy
Shaima'a Hamarsheh et al.
Nature communications, 11(1), 1659-1659 (2020-04-05)
Oncogenic Ras mutations occur in various leukemias. It was unclear if, besides the direct transforming effect via constant RAS/MEK/ERK signaling, an inflammation-related effect of KRAS contributes to the disease. Here, we identify a functional link between oncogenic KrasG12D and NLRP3
Protocolos
ZIC-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Separation of Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial; Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC); 2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate, Sigma Grade, 98-100%