P1132
Pterine
~95%
Sinônimo(s):
2-Amino-4-hydroxypteridine, 2-Amino-4-oxodihydropteridine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
~95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H5N5O/c7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-1-2-9-4/h1-2H,(H3,7,9,10,11,12)
chave InChI
HNXQXTQTPAJEJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in photochemicals assay for inducing DNA damage
- as a substrate in xanthine oxidase assay
- as a standard in thin layer chromatography (TLC) for quantifying pterine from microbes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?