Documentos Principais
D1393
Sigma-Aldrich
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-4-deoxypteroic acid
About This Item
Fórmula linear:
C14H12N7O2Na
Número CAS:
Peso molecular:
333.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.28
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
chave InChI
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Roberto Gotti et al.
Electrophoresis, 25(16), 2830-2837 (2004-09-08)
A cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatographic (CD-MEKC) method for the determination of the most important potential impurities of methotrexate (MTX): 2,4-diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine, aminopterine hydrate, 4-[N-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, 4-[N-(2,4-diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, and the distomer D-MTX is presented. The MEKC separation of these compounds