A0879
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
off-white to beige
pf
175 °C (dec.)
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
chave InChI
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3