F7876
Ácido fólico
≥97%
Sinônimo(s):
PteGlu, Vitamina M, Ácido pteroil-L-glutâmico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
faint orange to dark orange-yellow
faint yellow to dark yellow
pf
>285 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
chave InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Aplicação
- para induzir lesão renal aguda em camundongos
- como suplemento para cultivar células de câncer de mama MCF-7
- para construir nanomicelas conjugadas com folato ou ligante indutor de apoptose relacionado ao TNF (TRAIL)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.