I7508
mio-inositol
≥99% (GC), BioReagent
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6-hexa-hidroxiciclo-hexano, i-inositol, meso-inositol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.2 (vs air)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
cor
white
pf
222-227 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preparation
sample preparation
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
chave InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Descrição geral
O mio-inositol, um componente essencial dos lipídios estruturais, como o fosfatidilinositol (PI) e seus vários fosfatos, incluindo os lipídios fosfato de fosfatidilinositol (PIP). Ele desempenha o papel de osmólito, suplemento de meio de cultura celular, nutriente, inibidor da fosfoinositídeo fosfolipase C e metabólito. Ele participa da sinalização celular, estimulando potencialmente a diferenciação das células tumorais, e é encontrado nos fosfolipídios da membrana celular, nas lipoproteínas plasmáticas e no núcleo, apresentando propriedades quimiopreventivas em potencial. O Myo-Inositol é um composto versátil que encontra aplicação em cultura de células, metabolômica e pesquisa bioquímica, contribuindo para a exploração de processos celulares e seu impacto na saúde e na doença.
Aplicação
- no meio líquido basal como controle para a privação de inositol das culturas
- como suplemento no meio fluido de oviduto sintético para cultura de embriões
- como componente da solução vitamínica Fuji para preparar o meio nutritivo para o crescimento de plântulas de cana-de-açúcar
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Ideal para pesquisa bioquímica, metabolômica e de biologia celular
- Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?