Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
I5125
Sigma-Aldrich
mio-inositol
≥99% (GC), powder, precursor of membrane phospho-inositides and phospholipid
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6-hexa-hidroxiciclo-hexano, i-inositol, meso-inositol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1907329
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
mio-inositol, ≥99%
densidade de vapor
6.2 (vs air)
Ensaio
≥99%
pf
222-227 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
chave InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Descrição geral
O mio-inositol (MI) é uma molécula semelhante ao açúcar, encontrada principalmente nas células gliais do cérebro humano. É um estereoisômero de um álcool de açúcar C6, que faz parte da família da inositol. Serve como precursor do trifosfato de inositol e como segundo mensageiro intracelular. O mio-inositol regula vários hormônios como o hormônio estimulante da tireoide, o hormônio folículo-estimulante (FSH) e a insulina. Tanto o mio-inositol quanto o d-ciro-inositol, que é outra forma estereoisomérica do inositol, contribuem para equilibrar várias deregulações metabólicas associadas à resistência à insulina (RI) de diferentes maneiras.
Aplicação
O mio-inositol foi usado:
  • como padrão para análise de monossacarídeos por cromatografia gás-líquido (GC)
  • como componente do meio R-free seahorse para o cultivo de macrófagos peritoneais (PMΦs) para estudar o metabolismo glicolítico celular
  • como suplemento do meio SOFaaci para estender o crescimento embrionário in vitro
  • como componente do meioα mínimo essencial (αMEM) completo para o cultivo da linhagem celular natural killer (NK)
Ações bioquímicas/fisiológicas
O mio-inositol (MI) atua como um osmólito e é um importante precursor de fosfoinositídeos e fosfolipídios de membrana. Auxilia na formação da membrana celular e das estruturas da camada de mielina. O aumento da concentração de mio-inositol (MI) é observado em vários distúrbios cerebrais, como a doença de′Alzheimer, gliomatose cerebral e tumores cerebrais.
Um componente dos fosfolipídios de membrana, âncoras de glicosil-fosfatidil-inositol que ligam glicoproteínas às membranas celulares, e segundos mensageiros de fosfato de inositol.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hiroki Okada et al.
STAR protocols, 2(3), 100733-100733 (2021-08-31)
Microscopy-based analysis of protein accumulation at a given subcellular location in real time provides invaluable insights into the function of a protein in a specific process. Here, we describe a detailed protocol for determining protein accumulation kinetics at the division
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
Carmen G Palii et al.
Cell stem cell, 24(5), 812-820 (2019-03-19)
Hematopoiesis provides an accessible system for studying the principles underlying cell-fate decisions in stem cells. Proposed models of hematopoiesis suggest that quantitative changes in lineage-specific transcription factors (LS-TFs) underlie cell-fate decisions. However, evidence for such models is lacking as TF
M Utriainen et al.
Journal of neuro-oncology, 62(3), 329-338 (2003-06-05)
The signal of choline containing compounds (Cho) in proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) is elevated in brain tumors. [11C]choline uptake as assessed using positron emission tomography (PET) has also been suggested to be higher in brain tumors than in the
Pascal M Groenen et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 189(6), 1713-1719 (2004-01-08)
The purpose of this study was to investigate the maternal and children's myo-inositol, glucose, and zinc status in association with spina bifida risk. Sixty-three mothers and 70 children with spina bifida and 102 control mothers and 85 control children were
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research