Documentos Principais
59937
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate dipotassium salt
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-myo-Inosit 1-phosphate dipotassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11K2O9P
Número CAS:
Peso molecular:
336.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14;;/h1-11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;/m1../s1
chave InChI
HODLUYREWASOIA-PKBSSWBPSA-L
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)