T5376
Glyceryl triacetate
≥99%
Sinônimo(s):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glycerol triacetate, Triacetin
Ensaio
≥99%
pb
258-260 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
tipo de lipídio
neutral glycerides
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup