91010
Glyceryl tributyrate
puriss., ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
p.e.
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
1.032 g/mL at 20 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A model compound to study transesterification in vegetable oil for the synthesis of biodiesel catalyzed by the metal-loaded MgAl oxides.
- A reactant in the synthesis of methyl butanoate by transesterification with methanol using Li-promoted CaO catalysts.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
174 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.