Documentos Principais
W200712
Sigma-Aldrich
Triacetin
greener alternative
≥99%, natural (US), FG
Sinônimo(s):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Número FEMA:
2007
Beilstein:
1792353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número E:
E 1518
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
7.52 (vs air)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
809 °F
Lim. expl.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
p.e.
258 °C (lit.)
pf
3 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
clean; creamy
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W200712-10KG-K4061834422839
W200712-1KG-K4061834368342
W200712-SAMPLE-K4061834358749