74103
Triacetin
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.52 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
809 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.429-1.432
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
p.e.
258 °C (lit.)
pf
3 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)