Documentos Principais
55184
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt inner salt, C8:1-Carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H27NO4
Número CAS:
Peso molecular:
285.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤10.0% water
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
chave InChI
LOSHAHDSFZXVCT-WTNCMQEWSA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)