Documentos Principais
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO6 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
247.25 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
acetone
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1
chave InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)