Documentos Principais
93035
Supelco
Malonyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D3H14NO6 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
250.26 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.0%
Impurezas
2.0-3.0% lithium
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
chave InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-ISLPBHIQSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)