Documentos Principais
91499
Supelco
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
L-Carnitine lithium glutarate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21NO6 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
275.30 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
chave InChI
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)