92107
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, ALC, ALCAR, R-(−)-2-Acetyloxy-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (AT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
cor
white to off-white
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
chave InChI
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)