Documentos Principais
52437
Supelco
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) acetyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D3H14NO4
Número CAS:
Peso molecular:
206.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.0%
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)